Learn More
Impureza de dímero de sildenafil, TRC
Código de producto. 17902965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17902965 10 mg 10 miligramos
17903065 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17902965 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS43502010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346602-67-2
Fórmula molecular C38 H46 N10 O8 S2
Peso molecular (g/mol) 834.96
Sinónimo 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5,5'-[1,4-piperazinediylbis[sulfonyl(6-ethoxy-3,1-phenylene)]]bis[1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, Sildenafil Dimer (Bis-1,4-[4-ethoxy-3-(6,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)benzenesulfonyl]piperazine)
Nombre IUPAC 5-[2-etoxi-5-[4-[4-etoxi-3-(1-metil-7-oxo-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-5-il)fenil]sulfonilpiperazina-1-il]sulfonilfenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-una
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(CC4)S(=O)(=O)c5ccc(OCC)c(c5)C6=Nc7c(CCC)nn(C)c7C(=O)N6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sildenafil Dimer
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C38H46N10O8S2/c1-7-11-27-31-33(45(5)43-27)37(49)41-35(39-31)25-21-23(13-15-29(25)55-9-3)57(51,52)47-17-19-48(20-18-47)58(53,54)24-14-16-30(56-10-4)26(22-24)36-40-32-28(12-8-2)44-46(6)34(32)38(50)42-36/h13-16,21-22H,7-12,17-20H2,1-6H3,(H,39,41,49)(H,40,42,50)
Formula Weight (peso de la fórmula) 834.2941
Porcentaje de pureza >95%