Learn More
citrato de sildenafil, Lipomed
Código de producto. 30459650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30459650 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30459650 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMSIL984CI100
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
citrato de sildenafil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sildenafil Citrate
CAS 171599-83-0
Nombres de analitos o componentes Sildenafil Citrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H30 N6 O4 S . C6 H8 O7
Sinónimo Sildenafil Citrate, 7 H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Piperazine, 1-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1 H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-methyl-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) (9 CI), 1-[[3-(6,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1 H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-methylpiperazine, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Actra-Rx, Alisiga, Apodefil, Caverta 100, Edegra, Kamagra, Maxifort, Niagra Actra-Rx, Penegra, Sildegra, Sildenafil citrate, Sildigra, Siligra, Sollevare, Tonafil, UK 92480, UK 92480-10, Vega, Vega (pharmaceutical), Viagra, Vigrex, Zenegra
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 5-[2-etoxi-5-(4-metilpiperazin-1-il)sulfonilfenil]-1-metil-3-propil-6 H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 666.7
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 666.2319 g/mol