Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrato de sildenafilo
Código de producto. 16651832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16651832 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16651832 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463250010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sildenafil citrate
CAS 171599-83-0
Punto de fusión 182.0°C to 196.0°C
Fórmula molecular C28H38N6O11S
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: very slightly soluble. Other solubilities: insoluble in ether & acetonitrile
Clave InChI DEIYFTQMQPDXOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCCC1=NN(C)C2=C1NC(=NC2=O)C1=CC(=CC=C1OCC)S(=O)(=O)N1CCN(C)CC1
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico; 5-{2-etoxi-5-[(4-metilpiperazin-1-il)sulfonil]fenil}-1-metil-3-propil-1H,4H,7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona
Peso molecular (g/mol) 666.70
Formula Weight (peso de la fórmula) 666.7
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sildenafil citrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sildenafil citrate