Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sildenafilo
Código de producto. 15882534 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15882534 250 mg 250 miligramos
15872534 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15882534 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463242500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 139755-83-2 | C22H30N6O4S | 474.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139755-83-2
Fórmula molecular C22H30N6O4S
Peso molecular (g/mol) 474.58
Clave InChI BNRNXUUZRGQAQC-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 5-{2-etoxi-5-[(4-metilpiperazin-1-il)sulfonil]fenil}-1-metil-3-propil-1H,4H,7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ona
SMILES CCCC1=NN(C)C2=C1NC(=NC2=O)C1=CC(=CC=C1OCC)S(=O)(=O)N1CCN(C)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sildenafil
Punto de fusión 188.0°C to 190.0°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol & dimethylsulfoxide
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.58
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sildenafil
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sildenafil