Learn More
BRAND™ Bureta automática con patrón de Pellet SILBERBRAND™
Código de producto. 10135880 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10135880 50 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10135880 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 21918
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Sin llave de paso intermedia; con llave de paso de la válvula de aguja con husillo de PTFE
  • Vidrio Boro 3.3
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Con llave de paso de la válvula de aguja con husillo de PTFE
  • Tiras Schellbach
  • Puesta a cero automática
  • Altura total, incluido el frasco de 2000 ml (vidrio sodocálcico), aproximadamente, 1 m.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Capacidad (métrico) 50 ml
    Material Vidrio de borosilicato
    Graduaciones 0,08 ml
    Incluye Tira Schellbach
    Tolerancia ±0,08 ml
    Tipo Bureta automática
    Class Clase B
    Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385