Learn More
Brand™ Matraz aforado de vidrio para la determinación del contenido de aceite SILBERBRAND™
Tienda Brand ProductosDescripción
- Fabricado en vidrio de boro 3.3
- Tamaño de tapón de vidrio hueco intercambiable 19/26
- Se suministran individualmente
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Límite de error | ± 0,2 ml para el volumen de muestra de 100 ml; ± 0,1 ml para el intervalo de volumen de 0 a 5 ml; ± 0,5 ml para el intervalo de volumen de 5 a 30 ml |
| N.° por paquete | 1 |
| Tipo de producto | Matraz aforado |
| Graduated | Sí |
| Tipo de tapón | Tapón |
| Tamaño del tapón | 19/26 |