Especificaciones
| Calibración | Para el suministro |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 835 |
| Clase | B |
| Graduaciones | 0,01 mL |
| Cantidad | 12 |
| Color | Amarillo |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Longitud (métrico) | 360 mm |