Learn More
BRAND™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase B Silberbrand™ Eterna
Código de producto. 11873980 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
1 mL
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
paquete de 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
11873980 25 ml 0,5 ml 2 PCS
11834150 10 ml 0,2 ml 2 PCS
10519871 1000 ml 10 ml 1 PCS
11813990 100 mL 1 mL 2 PCS
11843990 500 ml 5 ml 2 PCS
11893980 50 ml 1 ml 2 PCS
11778138 250 ml 2 ml 2 PCS
10217300 5 ml 0,1 ml paquete de 2
10529871 2000 ml 20 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11873980 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 31920
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28037
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 4788. Las probetas de medición de perfil alto de vidrio de borosilicato de clase B BRAND™ Silberbrand™ Eterna incluyen una boquilla integral que evita los derrames y base de vidrio hexagonal que proporciona una mayor estabilidad. Las graduaciones en tinta ámbar facilitan la evaluación de volumen con líquidos opacos y de color claro.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN e ISO 4788
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • La boquilla integrada evita derrames durante el vertido
  • La base hexagonal de vidrio proporciona estabilidad
  • Las graduaciones en tinta ámbar facilitan la evaluación de volumen con líquidos opacos y de color claro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 25 ml
Graduaciones 0,5 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Subdivisión 0,5 ml
Calibración Para el almacenamiento
Tipo base Hexagonal
Color de escala Ámbar
Forma Redondo
Class Clase B
Altura (métrico) 170 mm
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Tolerancia ±0,4 mL
Tipo de producto Probeta de medición graduada