Learn More
BRAND™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio borosilicatado de clase B Silberbrand™ ETERNA
Código de producto. 10098770 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
10098770 1000 ml 20 ml 1 PCS
11844030 100 ml 2 ml 2 PCS
11854030 250 ml 5 ml 2 PCS
11834030 25 ml 1 ml 2 PCS
11864030 500 ml 10 ml 2 PCS
11838371 10 ml 1 ml 2 PCS
10383531 2000 ml 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10098770 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 42062
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio de borosilicato DURAN™ y conforme a las normas DIN EN ISO 4788. Las probetas de medición de perfil bajo de vidrio de borosilicato clase B BRAND™ Silberbrand™ ETERNA con graduaciones en ámbar facilitan y agilizan la evaluación de volumen con líquidos opacos o de color claro. Incluye boquilla integral para evitar derrames durante el vertido mientras que la base de vidrio hexagonal proporciona estabilidad.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato DURAN™
  • Cumple con las normas DIN e ISO 4788
  • Las graduaciones de color ámbar ofrecen una evaluación rápida y sencilla del volumen con líquidos opacos de color claro.
  • Con boquilla integrada que evita derrames durante el vertido
  • La base hexagonal de vidrio proporciona estabilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 1000 ml
Graduaciones 20 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ± 10 ml
Subdivisión 20 ml
Calibración Para el almacenamiento
Tipo base Hexagonal
Forma Redondo
Class Clase B
Altura (métrico) 285 mm
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Tolerancia ±10 ml
Tipo de producto Probeta de medición graduada