Learn More
BRAND™ Probetas de mezclado de vidrio borosilicatado de clase B Silberbrand™ Eterna™
Código de producto. 11834000 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11834000 100 ml paquete de 2
10440941 1000 ml cada uno
11854160 250 ml paquete de 2
11844000 500 ml paquete de 2
10756831 50 ml paquete de 2
10417523 25 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11834000 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 33938
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.00€
    40.50€ / paquete de 2
    Ahorro 13.50€
    25% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio de borosilicato y cumplen con los estándares DIN ENISO 4788. Las probetas de mezclado de clase B BRAND™Silberbrand™Eterna ™ incluyen un tapón de polipropileno o polietileno y una base hexagonal.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN e ISO 4788.
  • Calibrado para contener (TC, In).
  • Incluye un tapón de polipropileno o polietileno y una base hexagonal.
  • Altura medida sin el tapón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Clase Clase B
Capacidad (métrico) 100 ml
Altura (métrico) 285 mm
Incluye Certificado de lote, tapón de polipropileno
Báscula Graduaciones en ámbar
Material del tope Polipropileno
Material del cierre Polipropileno
Graduaciones 1 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo base Hexagonal
Calibración Para el almacenamiento
Color de escala Ámbar
Forma Redondo
Tipo de producto Probeta de mezcla graduada