Learn More
Brand™ Pipetas de medición de clase B SILBERBRAND™ Eterna™ AR-GLAS™
Código de producto. 11788158 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 mL
10 ml
20 ml
25 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,1 ml
Tolerancia:
± 0,008 mL
± 0,05 mL
± 0,08 mL
± 0,15 mL
±0,010 ml
±0,015 ml
Color:
2 x verde
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
12 PCS
6 PCS
paquete de 12
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Tolerancia Color Tamaño de la unidad
11788158 10 ml 0,1 ml ± 0,08 mL Naranja 12 PCS
11778158 2 ml 0,01 mL ±0,015 ml Blanco paquete de 12
12055302 5 mL 0,01 mL ± 0,008 mL 2 x verde paquete de 12
11853970 2 ml 0,02 mL ±0,015 ml Negro paquete de 12
12065302 1 ml 0,01 mL ±0,010 ml Amarillo 12 PCS
12075302 1 ml 0,1 ml ±0,010 ml Rojo paquete de 12
11873970 5 mL 0,1 ml ± 0,05 mL Azul paquete de 12
11863970 5 mL 0,05 mL ± 0,05 mL Rojo paquete de 12
11883970 20 ml 0,1 ml ± 0,15 mL Verde 6 PCS
11893970 25 ml 0,1 ml ± 0,15 mL Blanco 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11788158 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 27077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.00€
    44.46€ / paquete de 12
    Ahorro 22.54€
    33% Descuento
En stock
Fabricada con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™, esta pipeta de medición de clase B es ideal para la mayoría de entornos de laboratorio de investigación, científicos y de otro tipo.
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™.
  • Tipo 3, con el valor cero en la parte superior.
  • Graduación de coloración ámbar.
  • Clase B.
  • Cumple con las normas DIN EN e ISO 835.
  • Calibradas para administr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Graduaciones 0,1 ml
Tolerancia ± 0,08 mL
Color Naranja
Volumen (métrico) 10 ml