Learn More
BRAND™ Bureta automática Schilling marrón SILBERBRAND™
Código de producto. 10297623 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10297623 50 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 10297623 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 23768
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    98.54€ / paquete de 1
    Ahorro 40.46€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
La valoración aproximada se produce soltando el tornillo de micrómetro y utilizando el pulsador. La bureta automática Schilling marrón BRAND™ SILBERBRAND™ incluye un tubo de llenado de PVC, un tubo de descarga de silicona y un frasco de depósi
  • Fabricación de AR-GLAS™
  • Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Tiras Schellbach
  • Puesta a cero automática
  • El frasco de presión permite un llenado rápido
  • El tornillo de micrómetro permite la valoración precisa.La valoración aproximada se consigue soltando el tornillo de micrómetro y usando el pulsador.
Materiales:
  • Tubo de llenado: PVC
  • Tubo de descarga: silicona
  • Frasco de depósito: LDPE
  • Base: Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • Accesorio: poliamida gris
  • Tornillo de micrómetro: latón/polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 50 ml
Para utilizar con (equipo) Frasco de depósito
Material Vidrio óptico
Graduaciones 0,1 ml
Altura (métrico) 900 mm
Incluye Tubo de llenado de PVC, tubo de descarga de silicona, botella de depósito de LDPE
Tolerancia ±0,1 ml
Tipo Bureta automática
Class Clase B
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385