Learn More
BRAND™ Tubo de bureta de repuesto compacta SILBERBRAND
Código de producto. 10644943 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10644943
Marca: BRAND™ 13936
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tubo de bureta de repuesto SILBERBRAND es adecuado para su uso con una bureta compacta.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato 3.3
  • Vidrio transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 38 cm
Para utilizar con (equipo) Bureta compacta
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Altura (métrico) 2 cm