Learn More
BRAND™ Bureta compacta SILBERBRAND con tira Schellbach
Código de producto. 10552063 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10552063 25 ml cada uno
10042422 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10552063 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 13906
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bureta compacta BRAND diseñada para ser rápida de desmontar y fácil de limpiar.
  • Con llave de paso de PTFE extraíble
  • Todos los componentes individuales son reemplazables
  • Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 46,5 cm
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Graduaciones 0,1 ml
Altura (métrico) 4 cm
Incluye Tira Schellbach negra, llave de paso
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo Bureta