Learn More
BRAND™ Bureta compacta SILBERBRAND™
Código de producto. 10257262 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10257262 10 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10257262 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 13903
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con llave de paso de PTFE, rápido de desmontar y fácil de limpiar
  • La nueva generación de buretas de BRAND
  • Con llave de paso de PTFE, rápido de desmontar y fácil de limpiar
  • Reparación sencilla: todos los componentes individuales son reemplazables
  • Vidrio Boro 3.3
  • Llave de paso de PTFE extraíble
  • Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Capacidad (métrico) 10 ml
    Material Vidrio de borosilicato
    Graduaciones 0,05 ml
    N.° por paquete 1
    Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
    Tolerancia ±0,05 ml
    Volumen del depósito (métrico) 10 ml
    Tipo Bureta compacta
    Class Clase B
    Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385