Learn More
BRAND™ Tubo de bureta de repuesto para bureta automática compacta SILBERBRAND
Tienda Brand ProductosDescripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato 3.3
- Vidrio transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Bureta automática compacta |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Tipo | Tubo de bureta |