Learn More
BRAND™ Bureta automática compacta SILBERBRAND
Código de producto. 10586255 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10586255 50 ml cada uno
10605895 25 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10586255 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 23830
Bureta automática compacta diseñada para desmontarse rápidamente y limpiarse fácilmente.
  • Fácil de reparar
  • Todos los componentes individuales son reemplazables
  • Llave de paso de PTFE desmontable
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385<
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±0,1 ml
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio borosilicatado (5.4)
Graduaciones 0,1 ml
Incluye Frasco de LDPE de 1000 ml
Garantía 12 meses
Tipo Bureta automática
Class Clase B