Learn More
BRAND™ Bureta SILBERBRAND™ con llave de paso lateral
Código de producto. 15211329 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Vidrio borosilicatado (3.3)
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15211329 Vidrio borosilicatado (3.3) paquete de 2
1 options
Código de producto. 15211329 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 13568
En stock
Bureta de clase B de vidrio Boro 3.3 con llave de paso lateral
  • Vidrio Boro 3.3
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Tira Schellbach negra
  • Válvula de aguja y llave de vidrio intercambiable
  • Longitud aprox. 800 mm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Descripción 50 ml de volumen con subdivisiones de 0,1 ml
    Material Vidrio borosilicatado (3.3)
    N.° por paquete 2