Descripción
- Vidrio de borosilicato 5.4
- Patrón de Pellet
- Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
- Llaves intercambiables
- Calibradas para administrar (TD, Ex)
- Con llave de vidrio en la valoración y llave de paso intermedia para recircular el líquido residual
- Puesta a cero automática
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Ámbar |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Llave de paso con llave de PTFE o llave de vidrio STJ |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Incluye | Frasco de vidrio |
| Báscula | Ámbar |
| Material de la llave de paso | Llave de PTFE |
| Tolerancia | ±0,1 ml |
| Tipo | Bureta automática |
| Mostrar más |