Learn More
BRAND™ Bureta automática de vidrio de borosilicato ámbar SILBERBRAND™ con frasco
Código de producto. 10514001 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10514001 50 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10514001 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 22334
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Incluye frasco y llave de paso de válvula de aguja con husillo de PTFE. La bureta automática de vidrio de borosilicato BRAND™ SILBERBRAND™ con frasco está calibrada para administrar.
  • Vidrio de borosilicato 5.4
  • Patrón de Pellet
  • Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
  • Llaves intercambiables
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Con llave de vidrio en la valoración y llave de paso intermedia para recircular el líquido residual
  • Puesta a cero automática
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 50 ml
Para utilizar con (equipo) Llave de paso con llave de PTFE o llave de vidrio STJ
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 ml
Incluye Frasco
Material de la llave de paso PTFE Key
Tolerancia ±0,1 ml
Tipo Bureta automática
Class Clase B
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385