Learn More
BRAND™ Tubo de bureta compacta Boro 3.3 SILBERBRAND™
Código de producto. 17480124 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17480124 50 ml cada uno
17470124 25 ml cada uno
15693937 25 ml paquete de 2
15603947 50 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17480124 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 10014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.10€
    61.05€ / paquete de 1
    Ahorro 26.05€
    29% Descuento
En stock
Bureta de clase B económica con llave de paso PTFE extraíble y punta de PP
  • Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Exactitud Límite de error: 0,10 ml
    Capacidad (métrico) 50 ml
    Material Vidrio de borosilicato
    Graduaciones 0,1 ml
    N.° por paquete 2
    Incluye Llave de paso de PTFE extraíble y punta de PP
    Volumen del depósito (métrico) 50 ml
    Tipo Bureta compacta
    Class Clase B
    Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385