Learn More
BRAND™ Tubo de bureta compacta Boro 3.3 SILBERBRAND™
Código de producto. 17470124 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17470124 25 ml cada uno
15693937 25 ml paquete de 2
15603947 50 ml paquete de 2
17480124 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17470124 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 10012
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bureta de clase B económica con llave de paso PTFE extraíble y punta de PP
  • Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Exactitud Límite de error: 0,08 ml
    Capacidad (métrico) 25 ml
    Material Vidrio de borosilicato
    Graduaciones 0,1 ml
    N.° por paquete 2
    Incluye Llave de paso de PTFE extraíble y punta de PP
    Volumen del depósito (métrico) 25 ml
    Tipo Bureta compacta
    Class Clase B
    Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385