Learn More
BRAND™ Tubo de bureta de repuesto para bureta automática SILBERBRAND
Código de producto. 10606331 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Tamaño de la unidad
10606331 25 ml Transparente cada uno
10552964 25 ml Ámbar cada uno
10218464 50 ml Ámbar cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10606331 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 23716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.57€
    53.85€ / paquete de 1
    Ahorro 18.72€
    25% Descuento
 Artículo restringido
En stock
El tubo de bureta de repuesto SILBERBRAND es adecuado para su uso con una bureta automática.
  • Para el uso con buretas automáticas
  • Dr. Patrón de Dr. Schilling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bureta de repuesto para bureta automática Schilling de 25 ml, SILBERBRAND, Schellbach, vidrio de borosilicato 3.3, longitud 380 mm
Color Transparente
Capacidad (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 380 mm
Para utilizar con (equipo) Bureta automática
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Tipo Bureta de repuesto