Learn More
BRAND™ Bureta automática SILBERBRAND con llave de paso de PTFE
Código de producto. 10663012 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Frasco de 2000 ml
Sin frasco
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
10663012 Sin frasco cada uno
10471141 Frasco de 2000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10663012 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 22336
En stock
Bureta automática SILBERBRAND equipada con una llave de paso lateral y una llave de paso i.
  • Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
  • Llaves intercambiables
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Con llave de vidrio en la llave de paso de valoración e intermedia
  • Puesta a cero automática
  • Llave de paso intermedia para recircular el líquido residual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Graduaciones 0,1 ml
Incluye Sin frasco
Llaves de paso Llave de paso i, llave de paso lateral ámbar, PTFE
Garantía 12 meses