Learn More
BRAND™ Bureta automática SILBERBRAND con llave de paso de seguridad lateral
Código de producto. 10778431 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Frasco de 2000 ml
Sin frasco
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
10778431 Frasco de 2000 ml cada uno
10034300 Sin frasco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10778431 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 21911
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
La bureta automática SILBERBRAND incluye una llave de paso de seguridad lateral y tira Schellbach negra.
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Con llave de paso de la válvula de aguja con husillo de PTFE
  • Tiras Schellbach
  • Puesta a cero automática
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Graduaciones 0,02 ml
Incluye Frasco de 2000 ml
Llaves de paso Llave de paso de seguridad lateral
Garantía 12 meses