Learn More
BRAND™ Bureta automática SILBERBRAND con llave de paso ámbar
Código de producto. 10568021 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10568021 50 ml cada uno
10132111 25 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10568021 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 22318
Bureta automática BRAND SILBERBRAND equipada con una llave de paso lateral ámbar y llave de PTFE.
  • Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
  • Llaves intercambiables
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Con llave de vidrio en la llave de paso de valoración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Graduaciones 0,1 ml
Incluye Sin frasco
Llaves de paso Llave de paso lateral ámbar con llave de PTFE
Garantía 12 meses