Learn More
Silatrane, TRC
Código de producto. 30425788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425788 1 g
30410132 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30425788 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS4330001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 283-60-3
Fórmula molecular C6 H13 N O3 Si
Peso molecular (g/mol) 175.26
Sinónimo 2,8,9-Trioxa-5-aza-1-silabicyclo[3.3.3]undecane, NSC 626544
Nombre IUPAC 4,6,11-trioxa-1-aza-5-silabiciclo[3.3.3]undecane
SMILES C1CN2CCO[SiH](OCC2)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silatrane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO3Si/c1-4-8-11-9-5-2-7(1)3-6-10-11/h11H,1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.0665