Learn More
Thermo Scientific™ Viales silanizados de vidrio
Descripción
Ahorre tiempo y minimice los costes de gestión de residuos al realizar análisis cuantitativos o almacenar materiales.Los viales silanizados de vidrio Thermo Scientific™ están tratados con un método de silanización con deposición en fase de vapor.Los tratamientos de desactivación de la superficie como la silanización y la siliconización pueden representar un papel importante en la preservación de la integridad de algunos materiales o extractos almacenados en los recipientes de vidrio.La modificación de la superficie elimina los centros activos de las superficies de vidrio de borosilicato.
- Están silanizados para ahorrar tiempo y minimizar los costes de gestión de residuos al realizar análisis cuantitativos o almacenar materiales.
- El agente sililante reacciona con los grupos activos de la superficie de vidrio para que sean menos reactivos y evita que los materiales se adhieran a la superficie del recipiente para maximizar la recuperación de los analitos traza.
Información para pedidos:
Caja de 100 unidades
Incluye:
Certificado de conformidad
Recomendada para:
Vidrio desactivado
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Vial de vidrio transparente con tapón superior cerrado de 12 x 32 |
| Material (revestimiento) | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,472 in, 11,99 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Altura (imperial) | 1,26 in |
| N.º por caja | 100/Cs. |
| Volumen (imperial) | 0,068 oz |
| Mostrar más |