Learn More
Thermo Scientific™ Viales silanizados de vidrio
Código de producto. 15381727
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
2 mL
4 mL
8 mL
20 ml
1000 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Tipo de tapón:
Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Tapón de rosca (parte superior cerrada) con septo
Tapón de rosca con septo
N.º por caja:
100/Cs.
12/Cs.
72/Cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 12
paquete de 72
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tipo de tapón N.º por caja Tamaño de la unidad
15381727 20 ml Transparente Tapón de rosca (parte superior cerrada) con septo 72/Cs. paquete de 72
16684764 2 mL Ámbar Tapón de rosca con septo 100/Cs. paquete de 100
15940331 2 mL Transparente Tapón de rosca (parte superior cerrada) 100/Cs. paquete de 100
16534654 2 mL Ámbar Tapón de rosca (parte superior cerrada) 100/Cs. paquete de 100
15593863 4 mL Transparente Tapón de rosca (parte superior cerrada) 100/Cs. paquete de 100
15350957 8 mL Ámbar Tapón de rosca con septo 100/Cs. paquete de 100
15321727 20 ml Ámbar Tapón de rosca (parte superior cerrada) con septo 72/Cs. paquete de 72
15662309 1000 mL Ámbar Tapón de rosca con septo 12/Cs. paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15381727 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor C3920C/CTS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00€
    344.00€ / paquete de 72
    Ahorro 30.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Ahorre tiempo y minimice los costes de gestión de residuos al realizar análisis cuantitativos o almacenar materiales con estos viales silanizados pretratados.
Ahorre tiempo y minimice los costes de gestión de residuos al realizar análisis cuantitativos o almacenar materiales.Los viales silanizados de vidrio Thermo Scientific™ están tratados con un método de silanización con deposición en fase de vapor.Los tratamientos de desactivación de la superficie como la silanización y la siliconización pueden representar un papel importante en la preservación de la integridad de algunos materiales o extractos almacenados en los recipientes de vidrio.La modificación de la superficie elimina los centros activos de las superficies de vidrio de borosilicato.
  • Están silanizados para ahorrar tiempo y minimizar los costes de gestión de residuos al realizar análisis cuantitativos o almacenar materiales.
  • El agente sililante reacciona con los grupos activos de la superficie de vidrio para que sean menos reactivos y evita que los materiales se adhieran a la superficie del recipiente para maximizar la recuperación de los analitos traza.
Información para pedidos:
Caja de 100 unidades
Incluye:
Certificado de conformidad
Recomendada para:
Vidrio desactivado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial de vidrio transparente con cierre de septos con parte superior cerrada sólida
Material (revestimiento) PTFE/silicona
Diámetro exterior (imperial) 1,083 in, 27,51 mm
Color Transparente
Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Esterilidad Non-sterile
Volumen (métrico) 20 ml
Altura (imperial) 2,244 in
N.º por caja 72/Cs.
Volumen (imperial) 0.68 oz
Volumen total (métrico) 20 mL
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior cerrada) con septo
Cantidad 72 cajas
Tamaño del tapón 24-414
Marking Spot No
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Altura (métrico) 57 mm
Tipo de producto Vial