Learn More
Thermo Scientific™ Silanized Disposable Culture Tubes
Código de producto. 15369531
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 ml
13 mL
20 ml
20 mL
Diámetro (métrico):
12 mm
13 mm
14,3 mm
15,75 mm
Cantidad:
1000
250/paq., 1000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Cantidad unitSize
15369531 13 mL 13 mm 1000 paquete de 1000
15213936 8 ml 12 mm 1000 paquete de 1000
15382646 20 ml 15,75 mm 250/paq., 1000/caja paquete de 1000
15280669 20 mL 14,3 mm 250/paq., 1000/caja paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15369531 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CTS13100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorre tiempo y minimice los costes de gestión de residuos al realizar análisis cuantitativos o almacenar materiales con estos tubos de cultivo silanizados, desechables y listos para su uso.
Ahorre tiempo y minimice los costes de gestión de residuos al realizar análisis cuantitativos o almacenar materiales.Los tubos de cultivo silanizados desechables Thermo Scientific™ se preprocesan con un tratamiento de silanización para desactivar la superficie y se suministran en prácticos paquetes limpios y listos para su uso.Los tratamientos de desactivación de la superficie, como la silanización, pueden desempeñar un papel importante en la conservación de la integridad de algunos materiales o extractos almacenados en los recipientes de vidrio.También ayudan a evitar la posible alcalinización del contenido a medida que los carbonatos lixivian del vidrio en condiciones de reacción normales.
Información para pedidos:
Caja de 1000 unidades
Incluye:
Certificado de conformidad
Recomendada para:
Vidrio desactivado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 13 mL
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio borosilicatado (tipo 1)
Desechables Sí
Cantidad 1000
Diámetro (métrico) 13 mm
Tipo de producto Tubo de cultivo