Learn More
Thermo Scientific™ Silanized Disposable Culture Tubes
Código de producto. 15213936
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 ml
13 mL
20 ml
20 mL
Diámetro (métrico):
12 mm
13 mm
14,3 mm
15,75 mm
Cantidad:
1000
250/paq., 1000/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Cantidad unitSize
15213936 8 ml 12 mm 1000 paquete de 1000
15369531 13 mL 13 mm 1000 paquete de 1000
15382646 20 ml 15,75 mm 250/paq., 1000/caja paquete de 1000
15280669 20 mL 14,3 mm 250/paq., 1000/caja paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15213936 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CTS1275
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorre tiempo y minimice los costes de gestión de residuos al realizar análisis cuantitativos o almacenar materiales con estos tubos de cultivo silanizados, desechables y listos para su uso.
Ahorre tiempo y minimice los costes de gestión de residuos al realizar análisis cuantitativos o almacenar materiales.Los tubos de cultivo silanizados desechables Thermo Scientific™ se preprocesan con un tratamiento de silanización para desactivar la superficie y se suministran en prácticos paquetes limpios y listos para su uso.Los tratamientos de desactivación de la superficie, como la silanización, pueden desempeñar un papel importante en la conservación de la integridad de algunos materiales o extractos almacenados en los recipientes de vidrio.También ayudan a evitar la posible alcalinización del contenido a medida que los carbonatos lixivian del vidrio en condiciones de reacción normales.
Información para pedidos:
Caja de 1000 unidades
Incluye:
Certificado de conformidad
Recomendada para:
Vidrio desactivado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 8 ml
Longitud (métrico) 75 mm
Material Vidrio borosilicatado (tipo 1)
Desechables
Cantidad 1000
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo de producto Tubo de cultivo