Learn More
Gibco™ Medio SILAC RPMI 1640 Flex, sin glucosa, sin rojo fenol
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15347143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
15347143 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15347143 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A2494201
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Medio SILAC RPMI 1640 Flex, sin glucosa, sin rojo de fenol
El medio SILAC RPMI 1640 es un medio de cultivo celular basal RPMI 1640 sin L-arginina, L-glutamina ni L-lisina para su uso durante el marcado de la proteína SILAC con lisina y/o arginina marcada con isótopos estables. El medio RPMI 1640 se utiliza ampliamente para favorecer el crecimiento de diferentes células de mamífero. Las células cultivadas con éxito en RPMI-1640 incluyen HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocitos y carcinomas. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones del medio RPMI Gibco™ 1640 para diversas aplicaciones. Busque la modificación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
El medio RPMI 1640 es único con respecto a otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas. El medio RPMI 1640 contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco. Además, las vitaminas inositol y colina están presentes en concentraciones muy elevadas. El medio RPMI 1640 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el medio RPMI 1640 requiere una suplementación, por lo general con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). Los experimentos de marcado SILAC de proteínas deben realizarse con Gibco™ Dialyzed SFB. El medio RPMI 1640 utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10% de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las prácticas recomendadas de fabricación actuales
El medio SILAC RPMI 1640 se fabrica en unas instalaciones conformes con las prácticas recomendadas de fabricación actuales ubicadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones se han registrado en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de mamíferos
Formulario Líquido
Tipo de producto RPMI 1640
Serum Level Suplementos de suero estándar
Sin aditivos Sin glucosa, Sin glutamina, Sin HEPES, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico, Sin arginina, Sin lisina
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (de 2 a 8 °C) y protegerlo de la luz.
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Culture Type Cultivo de células de mamíferos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.