Learn More
Thermo Scientific™ SILAC Protein Quantitation Kit (Trypsin), RPMI 1640
Código de producto. 15946065 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15946065 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 15946065 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A33973
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
El kit de cuantificación de proteínas SILAC (tripsina), RPMI 1640, Thermo Scientific se utiliza para el análisis específico de la expresión de proteínas por medio de la espectrometría de masa utilizando el etiquetado de isótopos estables con aminoácidos en cultivos de células (SILAC).
Las características del kit de cuantificación de proteínas el SILAC, RPMI 1640, incluyen:
• Eficaz: incorporación del 100 % de las etiquetas en proteínas de células vivas
• Reproducible: minimiza la variabilidad intraexperimental causada por la preparación diferencial de muestras
• Flexible: medios líquidos deficientes tanto en L-lisina como en L-arginina, lo que permite una cobertura más completa de los proteomas mediante el etiquetado de dobles aminoácidos isotópicos
• Compatible: etiquetado de proteínas expresado en una amplia variedad de líneas celulares de mamíferos adaptadas para crecer en medio RPMI 1640, incluyendo HeLa, 293T, COS7, U2OS, A549, A431, HepG2, NIH 3T3, Jurkat y otros
• Suplementos de alta calidad: aminoácidos pesados con >99 % de pureza isotópica; FBS dializado probado para asegurar que es estéril, sin endotoxinas, y compatible con cultivos celulares
Aplicaciones del kit de cuantificación de proteínas SILAC:
• Análisis cuantitativo de los cambios relativos en la abundancia de proteínas a partir de diferentes tratamientos celulares
• Análisis cuantitativo de proteínas para las que no hay anticuerpos disponibles
• Perfil de expresión de proteínas de células normales frente a células de enfermedades
• Identificación y cuantificación de cientos a miles de proteínas en un solo experimento
SILAC es un método potente para identificar y cuantificar los cambios diferenciales relativos en muestras de proteínas complejas. El método SILAC emplea la incorporación metabólica in vivo de aminoácidos pesados etiquetados 13C o 15N en proteínas, seguida de análisis por espectrometría de masas (MS) para acelerar la identificación, caracterización y cuantificación de proteínas.
Debido a que los péptidos marcados con aminoácidos pesados y ligeros son químicamente idénticos, coeluyen durante el prefraccionamiento de la columna de fase inversa y, por lo tanto, se detectan simultáneamente durante el análisis de MS. A continuación, se utilizan las intensidades de pico relativas de múltiples péptidos isotópicamente distintos de cada proteína para determinar el cambio medio en la abundancia de proteínas en la muestra tratada.
Los kits de Tripsina SILAC se suministran con 13C6 15N13C6 15N4 L-arginina-HCl para etiquetar y cuantificar péptidos que contienen lisina y arginina a partir de digestiones de proteínas de tripsina. Cada kit incluye también 2 x 500 ml de medio y de suero dializado. Cuando se combinan con los productos de enriquecimiento de muestras de proteínas / péptidos Thermo Scientific, los kits de cuantificación de proteínas SILAC también permiten el análisis por MS de proteínas de baja abundancia, como proteínas de superficie celular, proteínas específicas de organelas y modificaciones de proteínas postranslacionales, como la fosforilación o la glicosilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de cuantificación de proteínas SILAC
Contenido y almacenamiento • Medio RPMI 1640 para SILAC, 2 x 500 ml
• 13C6 15N2 L-lisina-2 HCl, 1 x 50 mg
• 13C6 15N4 L-arginina HCl, 1 x 50 mg
• L-lisina-2 HCl, 1 x 50 mg
• L-arginina-HCl, 1 x 50 mg, almacenar a 4 °C
• 100 ml FBS, almacenar (a - 20 °C
)
Etiqueta o tinte Isótopo de masa de aminoácido
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Tipo de producto final proteína
Formato Kit
Cantidad 1 kit