Learn More
Thermo Scientific™ Kit de cuantificación de proteínas SILAC (tripsina), DMEM
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las características del kit de cuantificación de proteínas el SILAC, DMEM incluyen:
• Eficaz: incorporación del 100 % de las etiquetas en proteínas de células vivas
• Reproducible: minimiza la variabilidad intraexperimental causada por la preparación diferencial de muestras
• Flexible: medios líquidos deficientes tanto en L-lisina como en L-arginina, lo que permite una cobertura más completa de los proteomas mediante el etiquetado de dobles aminoácidos isotópicos
• Compatible: etiquetado de proteínas expresado en una amplia variedad de líneas celulares de mamíferos adaptadas para crecer en medio DMEM, incluyendo HeLa, 293T, COS7, U2OS, A549, A431, HepG2, NIH 3T3, Jurkat y otros
• Suplementos de alta calidad: aminoácidos pesados con >99 % de pureza isotópica; FBS dializado probado para asegurar que es estéril, sin endotoxinas, y compatible con cultivos celulares
Aplicaciones del kit de cuantificación de proteínas SILAC:
• Análisis cuantitativo de los cambios relativos en la abundancia de proteínas a partir de diferentes tratamientos celulares
• Análisis cuantitativo de proteínas para las que no hay anticuerpos disponibles
• Perfil de expresión de proteínas de células normales frente a células de enfermedades
• Identificación y cuantificación de cientos a miles de proteínas en un solo experimento
SILAC es un método potente para identificar y cuantificar los cambios diferenciales relativos en muestras de proteínas complejas. El método SILAC emplea la incorporación metabólica in vivo de aminoácidos «pesados» etiquetados 13C o 15N en proteínas, seguida de análisis por espectrometría de masas (MS) para acelerar la identificación, caracterización y cuantificación de proteínas.
Debido a que los péptidos marcados con aminoácidos pesados y ligeros son químicamente idénticos, coeluyen durante el prefraccionamiento de la columna de fase inversa y, por lo tanto, se detectan simultáneamente durante el análisis de MS. A continuación, se utilizan las intensidades de pico relativas de múltiples péptidos isotópicamente distintos de cada proteína para determinar el cambio medio en la abundancia de proteínas en la muestra tratada.
Los kits de Tripsina SILAC se suministran con 13C6 15N
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • DMEM para SILAC, 2 x 500 ml • 13C6 15N2 L-lisina-2 HCl, 1 x 50 mg • 13C6 15N4 L-arginina HCl, 1 x 50 mg • L-lisina-2 HCl, 1 x 50 mg • L-arginina-HCl, 1 x 50 mg, almacenar a 4 °C • 100 ml FBS, almacenar (a - 20 °C ) |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Cantidad | 1 kit |
| Tipo | Kit de cuantificación de proteínas SILAC |
| Tipo de producto final | proteína |
| Etiqueta o tinte | Isótopo de masa de aminoácido |
| Formato | Kit |