Learn More
Thermo Scientific™ SILAC Protein Quantitation Kit (LysC), RPMI 1640
Código de producto. 16321984 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16321984 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 16321984 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A33971
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Analice la expresión de proteínas mediante espectrometría de masas utilizando estos medios o aditivos para el etiquetado estable de isótopos con aminoácidos en cultivo celular (SILAC).
Los kits de cuantificación de proteínas Thermo Scientific SILAC – RPMI 1640 se utilizan para el análisis específico de la expresión de proteínas por medio de la espectrometría de masa utilizando el etiquetado de isótopos estables con aminoácidos en cultivos de células (SILAC).
El etiquetado estable de isótopos con aminoácidos en el cultivo celular (SILAC) es un método potente para identificar y cuantificar los cambios diferenciales relativos en muestras de proteínas complejas. Este método emplea la incorporación metabólica in vivo de aminoácidos “pesados” etiquetados 13C o 15N en proteínas, seguida de análisis por espectrometría de masas (MS) para acelerar la identificación, la caracterización y la cuantificación completas de proteínas.
Debido a que los péptidos marcados con aminoácidos pesados y ligeros son químicamente idénticos, coeluyen durante el prefraccionamiento de la columna de fase inversa y, por lo tanto, se detectan simultáneamente durante el análisis de MS. A continuación, se utilizan las intensidades de pico relativas de múltiples péptidos isotópicamente distintos de cada proteína para determinar el cambio medio en la abundancia de proteínas en la muestra tratada.
Cada kit incluye todos los reactivos necesarios para etiquetar isotópicamente células con 13C6 L-lisina-2HCl, incluidos medios, aminoácidos pesados y ligeros y suero dializado. Los derivados de L-arginina-HCl pesados (n.º de referencia 88210, 89990) están disponibles por separado y se pueden combinar con los kits de cuantificación de proteínas SILAC Pierce para mejorar la cobertura de las etiquetas isotópicas de péptidos. Los kits son compatibles con líneas celulares de mamíferos adaptadas para crecer en medios DMEM o RPMI 1640. También hay disponibles kits con formulaciones de medios especializados para líneas de células madre humanas y murinas. Cuando se combinan con los productos de enriquecimiento de muestras de proteínas/péptidos Thermo Scientific, los kits de cuantificación de proteínas SILAC Pierce también permiten el análisis por MS de proteínas de baja abundancia, como proteínas de superficie celular, proteínas específicas de organelas y modificaciones de proteínas postranslacionales, como la fosforilación o la glicosilación.
Recomendada para: Análisis cuantitativo de los cambios relativos en la abundancia de proteínas a partir de diferentes tratamientos celulares; análisis cuantitativo de proteínas para las que no hay anticuerpos disponibles; perfil de expresión de proteínas de células normales frente a células de enfermedades; identificación y cuantificación de cientos a miles de proteínas en un solo experimento
Características del kit de cuantificación de proteínas SILAC – RPMI 1640:
  • Eficaz: incorporación del 100 % de las etiquetas en proteínas de células vivas
  • Reproducible: elimina la variabilidad intraexperimental causada por la preparación diferencial de muestras
  • Flexible: medios líquidos deficientes tanto en L-lisina como en L-arginina, lo que permite una cobertura más completa de los proteomas mediante el etiquetado de dobles aminoácidos isotópicos
  • Compatible: etiquetado de proteínas expresado en una amplia variedad de líneas celulares de mamíferos adaptadas para crecer en medio RPMI 1640, incluyendo HeLa, 293T, COS7, U2OS, A549, A431, HepG2, NIH 3T3, Jurkat y otros
  • Suplementos de alta calidad: aminoácidos pesados con >99 % de pureza isotópica; FBS dializado probado para garantizar que es estéril, sin endotoxinas y compatible con cultivos celulares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de cuantificación de proteínas SILAC
Etiqueta o tinte Isótopo de masa de aminoácido
Condiciones de envío Hielo seco
Material de partida Lisado celular
Tipo de producto final proteína
Formato Kit
Cantidad 1 kit