Learn More
Mezcla de SVOC SIL 539 200 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chrysene D12∣Phenanthrene D10∣Pyrene-d10 |
| CAS | 1719-03-5, 1517-22-2, 1718-52-1 |
| Disolvente o matriz | Acetone |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Chrysene D12 200 μg/mL∣Phenanthrene D10 200 μg/mL∣Pyrene-d10 200 μg/mL |