Learn More
Macherey-Nagel™ Placas de vidrio SIL G-25/UV254
Código de producto. 16533860 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 Pc.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16533860 100 Pc. paquete de 100
1 options
Código de producto. 16533860 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 809028.100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    200.25€ / paquete de 100
    Ahorro 30.75€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Placas de vidrio analíticas TLC con capas de sílice sin modificar, estables en disolventes orgánicos y con un indicador fluorescente para la detección de rayos UV.
  • Placas de vidrio SIL G-25 / UV 254 con capas de sílice estándar sin modificar, de grado estándar 60
  • Placas analíticas con capas estándar de sílice sin modificar sobre vidrio para su uso en TLC
  • Indicador fluorescente verde para UV de onda corta
  • Indicador de silicato de zinc activado por manganeso con fluorescencia verde (254 nm)
  • Aglutinantes altamente poliméricos estables en casi todos los disolventes orgánicos
  • Resistente a reactivos agresivos de visualización
  • Estable en casi todos los disolventes orgánicos
Especificaciones
Material del respaldo Vidrio
Material Gel de sílice sin modificar (SiOH)
Tamaño de partículas 5-17 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 100 Pc.
Tipo Placas de vidrio recubiertas con gel de sílice
Indicador fluorescente Sí
Para utilizar con (aplicación) Esteroides, antibióticos, aminas, aminoácidos, hormonas, edulcorantes, aflatoxinas, vitaminas, fase normal (NP), alcaloides, analgésicos, compuestos de marihuana, patulina, aplicaciones estándar TLC
Para utilizar con (equipo) Cromatografía de capa delgada (TLC)
Incluye 100x TLC placas de vidrio (2,5 x 7,5 cm)
Volumen de poro 0.75 mL/g
Línea de productos SIL G
Absorbente SIL G UV254
Superficie específica ∼500 m2/g
Requisitos de almacenamiento 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F)
Grosor (métrico) 0.25 mm
Dimensiones (L x An) 2.5 x 7.5 cm