Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- Endecotts Tamiz SIKT 200 x 50 RFR, ISO 3310-1
Endecotts Tamiz SIKT 200 x 50 RFR, ISO 3310-1
Código de producto. 11587494
Cambiar vista
Click to view available options
Screen Size:
50 μm
100 μm
1.12 mm
112 μm
140 μm
160 μm
200 μm
2.24 mm
224 μm
280 μm
3.55 mm
355 μm
4.50 mm
5.00 mm
6.30 mm
6.70 mm
7.10 mm
9.00 mm
9.50 mm
11.20 mm
13.20 mm
16.00 mm
19.00 mm
22.40 mm
26.50 mm
31.50 mm
37.50 mm
45.00 mm
53.00 mm
56.00 mm
75.00 mm
80.00 mm
90.00 mm
112.00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
34 product options available for selection
| Código de producto. | Screen Size | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|
| 11587494 | 200 μm | cada uno |
| 11644762 | 1.12 mm | cada uno |
| 11537474 | 2.24 mm | cada uno |
| 11577464 | 3.55 mm | cada uno |
| 11557464 | 4.50 mm | cada uno |
| 11537464 | 5.00 mm | cada uno |
| 11517464 | 6.30 mm | cada uno |
| 11507464 | 6.70 mm | cada uno |
| 11597454 | 7.10 mm | cada uno |
| 11577454 | 9.00 mm | cada uno |
| 11567454 | 9.50 mm | cada uno |
| 11547454 | 11.20 mm | cada uno |
| 11527454 | 13.20 mm | cada uno |
| 11517454 | 16.00 mm | cada uno |
| 11507454 | 19.00 mm | cada uno |
| 11597444 | 22.40 mm | cada uno |
| 11587444 | 26.50 mm | cada uno |
| 11567444 | 31.50 mm | cada uno |
| 11547444 | 37.50 mm | cada uno |
| 11537444 | 45.00 mm | cada uno |
| 11517444 | 53.00 mm | cada uno |
| 11507444 | 56.00 mm | cada uno |
| 11577434 | 75.00 mm | cada uno |
| 11567434 | 80.00 mm | cada uno |
| 11557434 | 90.00 mm | cada uno |
| 11614762 | 112.00 mm | cada uno |
| 18888900 | 50 μm | cada uno |
| 11567504 | 100 μm | cada uno |
| 11547504 | 112 μm | cada uno |
| 11527504 | 140 μm | cada uno |
| 11507504 | 160 μm | cada uno |
| 11567494 | 224 μm | cada uno |
| 11547494 | 280 μm | cada uno |
| 11517494 | 355 μm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11587494
Supplier
Endecotts
Supplier No.
200SIW.200
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
156.00€
139.41€ / paquete de 1
Ahorro 16.59€
10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Cada Endecotts tamiz de prueba viene suministrado con un certificado de calibración.
- Los tamices de prueba se inspeccionan y calibran de acuerdo con los procedimientos indicados en la cláusula 5.1, tabla 1 de ISO3310-1 y ASTM E11 respectivamente.
- Cada tamiz viene suministrado con un certificado de calibración que incluye toda la información previamente proporcionada en el certificado de cumplimiento y más.
- El certificado registra el número de aberturas y diámetros de alambre medidos, el tamaño medio de apertura y la desviación estándar por separado para la dirección de urdimbre y trama.
- También se indicará el tipo de tejido.
- Además, están numerados individualmente en serie para proporcionar trazabilidad completa.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Tamiz de ensayo |
| Diámetro exterior (imperial) | 7,8 in, 200 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Dimensionamiento de partículas |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Screen Size | 200 μm |
| Mesh Material | Acero inoxidable |