Descripción
Minimice la compresión y obtenga una rápida infiltración con esta mezcla única de polímeros y parafina altamente refinada con distribución de cadena de carbono estrecha.
- Filtrado triple para eliminar las impurezas
- El tipo H permite obtener secciones ultrafinas
- El tipo L puede reducir los tiempos de infiltración durante el procesamiento
- Tanto el tipo L como el tipo H pueden utilizarse para la infiltración y la inclusión, y tienen un punto de fusión de 55 °C a 57 °C.
Información para pedidos: Envasada en bolsas fáciles de abrir y resellables.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | De 55° a 57 °C |
| Tipo de producto | Tipo H, polímero alto |
| Cantidad | bolsa de 0,9 kg (2 lb) |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?