Learn More
SymLine™ Caja de señales
Código de producto. 18686468
Cambiar vista
Click to view available options
Diseñar:
1 canal
2 canales
5 canales
Tipo de tapón:
Fuente de alimentación de EE. UU.
Fuente de alimentación del Reino Unido
Modelo de la UE
UE, Reino Unido, EE. UU.
Tamaño de la unidad:
1 hoja
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diseñar Tipo de tapón Tamaño de la unidad
18686468 1 canal UE, Reino Unido, EE. UU. 1 hoja
16583532 2 canales Modelo de la UE cada uno
17307419 2 canales Fuente de alimentación del Reino Unido cada uno
17317419 2 canales Fuente de alimentación de EE. UU. cada uno
18666498 5 canales UE, Reino Unido, EE. UU. 1 hoja
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 18686468 Proveedor SymLine™ N.º de proveedor 106735
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    677.00€
    578.55€ / 1 hojas
    Ahorro 98.45€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Esta caja de señal incorporada monitorea hasta cinco niveles de llenado a la vez, lo que la hace ideal para integrarse en muebles de laboratorio.
  • Una forma inteligente de cambiar un contenedor de eliminación sin interrumpir el flujo de entrada.
  • Los LED y el zumbador acústico le advierten a su debido tiempo antes de que el nivel de llenado de los recipientes de recogida alcance una altura crítica.
  • Cuando se cambia de contenedor, la alerta se puede silenciar a través del nuevo panel táctil.
  • Incluye campos de restablecimiento de alarma sin contacto para hasta cinco contenedores, hasta cinco entradas de interruptor y hasta cinco salidas de interruptor para unidades periféricas y cable de alimentación con extremo abierto y abrazadera.
Especificaciones
Diseñar 1 canal
Tipo Alarma de derrame de líquido
Para utilizar con (equipo) Tapa de seguridad para desechos y controladores electrónicos de nivel
Incluye 5 canales, para tapas de seguridad para residuos y otros controladores de nivel electrónicos, campos de restablecimiento de alarma sin contacto para cinco contenedores, cinco entradas de conmutación y cinco salidas de conmutación para unidades periféricas, incluida fuente de alimentación de 24 V (UE/RU/EE. UU.)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 135 x 70 x 34
Peso (imperial) 1.32 lb.
Peso (métrico) 0.6 kg
Tipo de tapón UE, Reino Unido, EE. UU.