Learn More
Uvex™ Chaleco de señal 8960, amarillo 100 % PES
Código de producto. 17256651 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17256651 Mediano cada uno
17266651 Grande cada uno
17276651 Extra grande cada uno
17286651 XXL cada uno
17296651 XXXL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17256651 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 8937310
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight
  • Material: 100 % poliéster / malla Chaleco de seguridad de poliéster / malla con espacio para colocar el logotipo.
  • Cierre de velcro, 2 bandas reflectantes circunferenciales en la zona del torso, bandas reflectantes sobre los hombros para una mejor visibilidad en posición encorvada, bordes ribeteados, posibilidad de aplicar el logotipo (posición: espalda)
  • Certificado según EN 20471 X2
  • Tamaño: M (50/52) - XXXL (66/68)
  • Instrucciones de cuidado: lavable a 40 °C, ciclo suave (máx. 25 lavados), no usar cloro, no planchar, limpieza en seco: P (máx 20 ciclos de limpieza), no apto para secadora
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tapón Velcro
Tipo de producto Chaleco de alta visibilidad
Color Amarillo
Tamaño Mediano
Material Poliéster
Grosor (métrico) 140 g/m²