Learn More
Mettler Toledo™ Puente de señales DES™ pH/redox
Código de producto. 31454059
Cambiar vista
Click to view available options
Puntos de calibración (ISE):
Hasta 5
Código de producto. Puntos de calibración (ISE)
31454059 Hasta 5
1 options
Código de producto. 31454059 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 31027069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.00€
    302.08€ / paquete de 1
    Ahorro 51.92€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
El puente de señal es el núcleo de la transmisión de datos digitales y permite el diagnóstico de sensores, la orientación del usuario y la obtención de resultados de medición fiables.
  • DES™ - Diagnosable Eficiente Sostenible: Mayor eficiencia en el diagnóstico de sensores: resolución de problemas más rápida, menor tiempo de inactividad, vida útil máxima del sensor y soporte para el mantenimiento preventivo
  • Mantente por delante: La capacidad de diagnóstico del sensor significa tranquilidad para el estado del sensor. Apoya el mantenimiento preventivo, maximiza la vida útil del sensor y previene el descarte prematuro
  • Inversión sostenible: DES™ los sensores digitales son una opción inteligente. Conservar la electrónica de medición y reemplazar solo el eje del sensor al final de su vida útil, o el cable desmontable que puede usarse para todos los sensores, ayuda a reducir el desperdicio de materiales y, por tanto, la huella ecológica
  • Aumentar la productividad y la eficiencia: Con errores diagnosticados, la guía del usuario con recomendaciones de solución de problemas permite una resolución más rápida de problemas, reduciendo así el tiempo de inactividad. También minimiza los errores de manejo, reduciendo así la necesidad de formación especializada
  • Para usar con METTLER TOLEDO NineFocus la conexión de cualquier electrodo digital de pH InLab DES . A medida que tu electrodo envejece y necesita ser reemplazado, el Puente de Señal puede reutilizarse para minimizar los residuos electrónicos. Se requiere cable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntos de calibración (ISE) Hasta 5
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 10.5 x 9.5 x 4 cm
Clasificación IP Ninguno
Longitud (métrico) 10.5 cm
Tensión 100/240 V
Peso (métrico) 0.05 kg
Anchura (métrico) 9.5 cm