Learn More
Mettler Toledo™ Puente de señales DES™ Conductividad
Código de producto. 31454081
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Sensor de conductividad
Código de producto. Tipo
31454081 Sensor de conductividad
1 options
Código de producto. 31454081 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 31027077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.00€
    359.01€ / paquete de 1
    Ahorro 61.99€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Permite la transmisión de datos digitales con diagnóstico de sensores y guía del usuario para obtener mediciones precisas y confiables.
  • DES™ - Diagnostable, eficiente sostenible: Mayor eficiencia en el diagnóstico de sensores: resolución de problemas más rápida, menor tiempo de inactividad, máxima vida útil del sensor y soporte para el mantenimiento preventivo
  • Mantente por delante: La capacidad de diagnóstico del sensor significa tranquilidad para el estado del sensor. Apoya el mantenimiento preventivo, maximiza la vida útil del sensor y previene el descarte prematuro
  • Inversión sostenible: DES™ los sensores digitales son una opción inteligente. Conservar la electrónica de medición y reemplazar solo el eje del sensor al final de su vida útil, o el cable desmontable que puede usarse para todos los sensores, ayuda a reducir el desperdicio de materiales y, por tanto, la huella ecológica
  • Aumentar la productividad y la eficiencia: Con errores diagnosticados, la guía del usuario con recomendaciones de solución de problemas permite una resolución más rápida de problemas, reduciendo así el tiempo de inactividad. También minimiza los errores de manejo, reduciendo así la necesidad de formación especializada
  • Para usar con METTLER TOLEDO NineFocus la conexión de cualquier electrodo digital de conductividad InLab DES . A medida que tu electrodo envejece y necesita ser reemplazado, el Puente de Señal puede reutilizarse para minimizar los residuos electrónicos. Se requiere cable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Conductividad, SDT, salinidad, temperatura
Tipo Sensor de conductividad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 10.5 x 9.5 x 4 cm
Clasificación IP Ninguno
Longitud (métrico) 10.5 cm
Peso (métrico) 0.05 kg