Descripción
Siglec-F Monoclonal antibody specifically detects Siglec-F in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Siglec-F |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | E50-2440 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Brilliant Violet 480 |
| Especie del huésped | Rat |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Mostrar más |