Learn More
Endecotts Modelo EFL 300 con tamiz agitador, 230 V, 50 Hz
Código de producto. 15572590
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
15572590 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 15572590 Proveedor Endecotts N.º de proveedor EFL300/23050
Fecha estimada de envoi: 12-04-2027
Tamizador EFL 300
  • Agitador de tamiz EFL 300 con un rango de medición de 20 μm a 40 mm, con movimiento electromagnético de tamizado 3D, amplitud ajustable de 0 a 2 mm con ajuste digital en 10 pasos, y compatibilidad con diámetros de tamiz de 100, 150, 200, 250, 300 y 315 mm, así como tamices de 3, 8 y 12 in para un análisis versátil de tamaño de partículas en laboratorio.
Especificaciones
Tensión 230 V