Learn More
Agitador de criba AS 200 dígito cA
Código de producto. 15572515 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
100/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
15572515 100/240 V cada uno
1 options
Código de producto. 15572515 Proveedor Retsch N.º de proveedor 30.031.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3755.00€
    3360.00€ / paquete de 1
    Ahorro 395.00€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Utilice este agitador de tamiz en la investigación& desarrollo, control de calidad de materias primas, productos intermedios y terminados, así como en la supervisión de la producción. Retsch™ Tamizadora AS El medidor cA de 200 dígitos cuenta con configuración digital y visualización de rendimiento y tiempo.
  • NUEVO: Amplitud controlada
  • Uso adecuado para tamizado seco y húmedo
  • Excelente eficiencia de separación incluso con tiempos de tamizado cortos
  • Accionamiento electromagnético eficaz
  • Movimiento de lanzamiento 3D que garantiza un uso óptimo de la zona de tamizado abierta y permite mover la muestra equitativamente sobre toda la superficie de tamizado
  • sin mantenimiento
  • Pila de cribas de hasta 510 mm de altura
  • Ajuste libre de todos los parámetros de proceso (tiempo, amplitud)
  • Funcionamiento a intervalos (Fijo 10 seg.)
  • Indicador digital de temperatura y tiempo
  • Fácil manejo, diseño ergonómico
  • Entrega estándar sin dispositivo de sujeción, debe solicitarse por separado
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 3 kg
Tensión 100/240 V
Tipo de producto Agitador de tamices
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 384 mm
Altura (métrico) 212 mm
Anchura (métrico) 417 mm
Modelo Agitador de tamices AS 200 dígito cA
Intervalo del temporizador Digital: De 1 a 99 min