Learn More
RETSCH Agitador de tamices AS 450
Código de producto. 11773369 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (métrico):
658 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) Tamaño de la unidad
11773369 658 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11773369 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 30.026.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11455.00€
    10555.54€ / paquete de 1
    Ahorro 899.46€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 50 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Tipo de producto Agitador de tamices
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 658 mm
Altura (métrico) 435 mm