Learn More
RETSCH Agitador de tamices AS 400
Código de producto. 10572072 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
10572072 230 V 1 PCS
1 options
Código de producto. 10572072 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 30.022.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6860.00€
    6619.17€ / paquete de 1
    Ahorro 240.83€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-03-2027
Utilice este agitador de tamiz en la investigación& desarrollo, control de calidad de materias primas, productos intermedios y terminados, así como en la supervisión de la producción. Retsch™ Tamizadora AS 400 se utiliza para el tamizado de productos secos con tamices de prueba de un diámetro de hasta 400 mm.
  • Tamizado con movimiento circular de tamizado según DIN 53477
  • Excelente eficiencia de separación incluso con tiempos de tamizado cortos
  • Pila de tamices de hasta 510 mm de altura
  • Ajuste digital libre de todos los parámetros de proceso (tiempo, velocidad o aceleración de tamizado, intervalo)
  • Memoria para hasta 9 SOP
  • Funcionamiento en intervalos
  • Software opcional EasySieve para el control a través de la interfaz en serie RS232, una fácil evaluación y documentación de los resultados
  • Cumple todos los criterios para medir equipos relacionados con la ISO 9001
  • sin mantenimiento
  • Fácil manejo, diseño ergonómico
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 15 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Tipo de producto Agitador de tamices
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 507 mm
Altura (métrico) 260 mm