Learn More
RETSCH Agitador de criba AS 300 control
Código de producto. 15592515 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
100/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
15592515 100/240 V cada uno
1 options
Código de producto. 15592515 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 30.033.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5750.00€
    5225.05€ / paquete de 1
    Ahorro 524.95€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Se utiliza en investigación y desarrollo, control de calidad de materias primas, productos intermedios y acabados, así como en control de producción. El agitador de tamiz Retsch™ AS 300 control ofrece precisión y comodidad operativa y cumple con las directrices ISO 9001.
  • NUEVO: Hasta 99 programas de cribado
  • NUEVO: Funcionamiento con bajo nivel de ruido gracias a un control optimizado
  • NUEVO: Conexión USB para el uso del software EasySieve
  • Uso adecuado para tamizado seco y húmedo
  • Excelente eficiencia de separación incluso con tiempos de tamizado cortos
  • Accionamiento electromagnético eficaz
  • Movimiento de lanzamiento 3D que garantiza un uso óptimo de la zona de tamizado abierta y permite mover la muestra equitativamente sobre toda la superficie de tamizado
  • Ajuste de la aceleración del tamiz “g” para tamizado comparable y reproducible resultados en todo el mundo
  • Pila de cribas de hasta 510 mm de altura
  • Ajuste digital libre de todos los parámetros de proceso (tiempo, amplitud o aceleración de criba, intervalo)
  • Funcionamiento en intervalos
  • Software de criba opcional EasySieve para el control del agitador, fácil evaluación y documentación de los resultados
  • Cumple todos los criterios para medir equipos relacionados con la ISO 9001
  • Certificado de calibración
  • Fácil manejo (sujeción), diseño ergonómico
  • sin mantenimiento
  • Cribado seco y húmedo en un modelo
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 6 kg
Tensión 100/240 V
Tipo de producto Agitador de tamices vibratorio
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 384 mm
Altura (métrico) 220 mm
Anchura (métrico) 417 mm
Peso con embalaje (métrico) 42 kg
Modelo Retsch Tamizadora AS 300 Control
Intervalo del temporizador Digital; de 1 a 99 min