Learn More
RETSCH Sieve Shaker AS 200 Digital
Código de producto. 10045120 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante (métrico):
3 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad portante (métrico) Tamaño de la unidad
10045120 3 kg cada uno
1 options
Código de producto. 10045120 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 30.015.0001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 3 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Tipo de producto Sieve Shaker
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 350 mm
Altura (métrico) 230 mm